4-Nitrobenzenesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A18512.14 A18512.22 A18512.36
A18512.14EA 56.8 EUR
A18512.14 A18512.22 A18512.36
4-Nitrobenzenesulphonyl chloride 97%
4-Nitrobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₄ClNO₄S
Kookpunt: 143…144 °C/1,5 mm
Smeltpunt: 76…80 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007445
CAS nummer: 98-74-8
EINECS: 202-697-9
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable