tert-Butyl azetidine-1-carboxylate
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
467060010
467060050
467060010.EA
95
EUR
467060010.
467060050.
tert-Butyl azetidine-1-carboxylate
tert-Butyl azetidine-1-carboxylate
Formule:
C₈H₁₅NO₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09264397 CAS nummer: 147621-21-4 |
Specification Test Results
Appearance | clear light yellow liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |