4-Iodo-3-nitrobenzamide 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Iniparib
469161000 469165000
469161000.EA 55.6 EUR
469161000. 469165000.
4-Iodo-3-nitrobenzamide 98%
4-Iodo-3-nitrobenzamide
Formule: C₇H₅IN₂O₃
MW: 292.0307 g/mol
Kookpunt: 344.7°C (760mmHg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11110639
CAS nummer: 160003-66-7
Order Now
Specification Test Results
Appearance white to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤2 %