Verbascoside 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
471091000
471095000
471091000.EA
122
EUR
471091000.
471095000.
Verbascoside 98%
Verbascoside
Formule:
C₂₉H₃₆O₁₅ Kookpunt: 908,8°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00221751 CAS nummer: 61276-17-3 |
Specification Test Results
Appearance | white to beige powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |