Trifluorazijnzuur 98%, pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
471670010 471670025 471670250 471671000 471675000
471670010.EA 348 EUR
471670010. 471670025. 471670250. 471671000. 471675000.
Trifluorazijnzuur 98%, pure
Trifluorazijnzuur
Formule: C₂HF₃O₂
Kookpunt: 72°C (760mmHg)
Dichtheid: 1,49
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004169
CAS nummer: 76-05-1
EINECS: 200-989-3
UN: 2699
ADR: 8,I
Order Now
Specification Test Results
Appearance colorless to light yellow clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
Water ≤0.5 %