Docosanal 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H33924.MD H33924.03
H33924.MDEA 88.5 EUR
H33924.MD H33924.03
Docosanal 98%
Docosanal
Formule: C₂₂H₄₄O
Smeltpunt: 57…60 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07780595
CAS nummer: 57402-36-5
Order Now
Specification Test Results
Assay Minimum 98