Filter plates, 96-well, Corning® FiltrEX™
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Corning® FiltrEX™
732-5509EA 1663.37 EUR
732-5509 732-5511 732-5510 732-5513 732-5512
Filter plates, 96-well, Corning® FiltrEX™
Microplaten Filtreerplaten
FiltrEX™ filterplaten voldoen aan de industriestandaarden voor plaatafmetingen. Door de robuuste zijwanden is de plaat ideaal voor automatisering en de brede skirt is geschikt voor barcodes. Individuele filterschijven zitten ingesloten in de plaat door een proces dat 100% integriteit van elke well garandeert. Het ontwerp van de wells voorkomt capillaire werking en kruisbesmetting. Glasvezel filterplaten kunnen gebruikt worden voor verschillende toepassingen, zoals isoleren van plasmiden, DNA-opzuivering, PCR-zuivering of receptor/ligandbinding assays. Het laag-bindend hydrofiel PVDF-membraan kan gebruikt worden voor lysaatclarificatie, eiwitkinase-assays, of scheidingsassays op basis van beads of harsen.