Hippuric acid, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20649.0100
8.20649.0500
8.20649.0100EA
59.3
EUR
8.20649.0100
8.20649.0500
Hippuric acid, Sigma-Aldrich®
Hippuric acid
Formule:
C₆H₅C(O)NHCH₂COOH Kookpunt: 399 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 271 °C Dichtheid: 1,308 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002692 CAS nummer: 495-69-2 EINECS: 207-806-3 Merck Index: 13,04735 |
Specification Test Results
Solubility | 3.26 g/l (20 °C) |
Melting Point | 188 - 190 °C |
Molar Mass | 179.17 g/mol |
Bulk Density | 630 kg/m3 |
pH | 2.5 - 3.5 (10 g/l, H2O, 20 °C) (slurry) |