Dimethyl sulphoxide-[D₆] (99.8% D) + 0,03% TMS for NMR spectroscopy
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
84113.0100EA
333
EUR
84113.0100
84113.0025
84113.0007
84113.0011
Dimethyl sulphoxide-[D₆] (99.8% D) + 0,03% TMS for NMR spectroscopy
Dimethyl sulphoxide-[D₆]
Formule:
D₃CS(O)CD₃ MW: 84,09 g/mol Kookpunt: 189 °C (5 mmHg) Smeltpunt: 20,2 °C Dichtheid: 1,19 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 82 °C (gesloten beker) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002090 CAS nummer: 2206-27-1 EINECS: 218-617-0 |
Specification Test Results
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.9 % |
Isotopic enrichment (FT NMR 400 MHz)(D) | Min. 99.80 % |
Water | Max. 0.02 % |