3-Acetylbenzonitrile ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A10841.06 A10841.14
A10841.06EA 60.8 EUR
A10841.06 A10841.14
3-Acetylbenzonitrile ≥97%
3-Acetylbenzonitrile
Purity: 97+% CAS No.: 6136-68-1 Molecular Formula: C9H7NO Formula Weight: 145.16 Melting Point: 97-101° Boiling Point: 120°/5mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001806
Formule: C₉H₇NO
Kookpunt: 120 °C (5 mmHg)
Smeltpunt: 97…101 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001806
CAS nummer: 6136-68-1
EINECS: 228-110-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III