Uric acid ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
1H-Purine-2,6,8(3H,7H,9H)-trione
A13346.14
A13346.22
A13346.36
A13346.14EA
44.3
EUR
A13346.14
A13346.22
A13346.36
Uric acid ≥99%
Uric acid
Purity: 99%
CAS No.: 69-93-2
Molecular Formula: C5H4N4O3
Formula Weight: 168.11
Melting Point:
Formule:
C₅H₄N₄O₃ Smeltpunt: >300 °C Dichtheid: 1,89 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005712 CAS nummer: 69-93-2 EINECS: 200-720-7 Merck Index: 14,9875 |