4,5-Dibromo-2-thiophenesulphonyl chloride ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A13384.06
A13384.03
A13384.14
A13384.06EA
122
EUR
A13384.06
A13384.03
A13384.14
4,5-Dibromo-2-thiophenesulphonyl chloride ≥97%
4,5-Dibromo-2-thiophenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 81606-31-7
Molecular Formula: C4HBr2ClO2S2
Formula Weight: 340.45
Melting Point: 75-79°
Beilstein Reference: 162960
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00041439
Formule:
C₄HBr₂ClO₂S₂ Smeltpunt: 75…79 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00041439 CAS nummer: 81606-31-7 UN: 3261 ADR: 8,II |