p-Toluamide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Methylbenzamide
A11559.14 A11559.22 A11559.36
A11559.14EA 35 EUR
A11559.14 A11559.22 A11559.36
p-Toluamide ≥98%
p-Toluamide
Purity: 98+% CAS No.: 619-55-6 Molecular Formula: C8H9NO Formula Weight: 135.17 Melting Point: 158-160° Beilstein Reference: 774353
Formule: C₈H₉NO
MW: 135.17
Kookpunt: 305
Smeltpunt: 158…160 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008002
CAS nummer: 619-55-6
EINECS: 210-600-6