5-Bromo-2-thiophenesulphonyl chloride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A14677.14
A14677.06
A14677.14EA
310
EUR
A14677.14
A14677.06
5-Bromo-2-thiophenesulphonyl chloride ≥98%
5-Bromo-2-thiophenesulphonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 55854-46-1
Molecular Formula: C4H2BrClO2S2
Formula Weight: 261.55
Melting Point: 39-42°
Boiling Point: 99-101°/0.5mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00084909
Formule:
C₄H₂BrClO₂S₂ Kookpunt: 99…101 °C (0,5 mmHg) Smeltpunt: 39…42 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00084909 CAS nummer: 55854-46-1 UN: 3261 ADR: 8,II |