Coomassie brilliant blue G-250
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: C.I. 42655
17524.01 17524.02
SERA17524.01EA 37 EUR
SERA17524.01 SERA17524.02
Coomassie brilliant blue G-250
Coomassie brilliant blue G-250
Formule: C₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂
MW: 854.04 g/mol
Dichtheid: 1 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00078482
CAS nummer: 6104-58-1
EINECS: 228-058-4