Coomassie® brilliant blue R-250
Leverancier: Serva
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Serva Blue R, Brillant blue R, N-[4-[[4-[(4-Ethoxyphenyl)amino]phenyl][4-[ethyl[(3-sulphophenyl)methyl]amino]phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl-3-sulpho-benzenemethanaminium inner salt, sodium salt (1:1), Coomassie Blue R 250, Brilliant Cyanine 6B, Hydrogen [4-[4-(p-ethoxyanilino)-4'-[ethyl(m-sulphonatobenzyl)amino]benzhydrylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](ethyl)(m-sulphonatobenzyl)ammonium monosodium salt, Acid Blue 83, Brilliant Blue R250, Brilliant Blue R, Brilliant indocyanine 6B
17525.01
17525.02
SERA17525.01EA
37
EUR
SERA17525.01
SERA17525.02
Coomassie® brilliant blue R-250
Coomassie® brilliant blue R-250
Formule:
C₄₅H₄₄N₃NaO₇S₂ MW: 825.98 g/mol Smeltpunt: 174…180 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00041762 CAS nummer: 6104-59-2 EINECS: 228-060-5 |