Dimethoxy(diphenyl)silane ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 97%
CAS No.: 6843-66-9
Molecular Formula: C14H16O2Si
Formula Weight: 244.37
Flash Point: 121°(249°F)
Refractive Index: 1.5420
Boiling Point: 160-162°/15mm
Beilstein Reference: 2940458
MDL No.: MFCD00025690
Formule:
C₁₄H₁₆O₂Si Kookpunt: 160…162 °C (15 mmHg) Dichtheid: 1,079 Vlampunt: 121 °C (249 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00025690 CAS nummer: 6843-66-9 EINECS: 229-929-1 |