Kiezelgel, Pore size: 60 Å, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M-Clarity™ quality level = MQ100
288594-10KG 288594-1KG 288594-6KG 288594-500G
288594-10KGEA 2070 EUR
288594-10KG 288594-1KG 288594-6KG 288594-500G
Kiezelgel, Pore size: 60 Å, Supelco®
Kiezelgel
Formule: SiO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011232
CAS nummer: 63231-67-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32d44f81ff9b5079d27029ae14a872ddf55f72b&vid=cd1ba8507f8ff38abcb46fb4900b4786e9cdd44a&prid=web&clid=SAPDAM