Kiezelgel, granules, Chameleon® C 2 - 6 mm drying agent in sachets
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
87185.2500EA
357
EUR
87185.2500
87185.0500
Kiezelgel, granules, Chameleon® C 2 - 6 mm drying agent in sachets
Kiezelgel
Dit product absorbeert waterdamp zodat een droge omgeving voor uw producten gehandhaafd kan worden. Wanneer de adsorptiecapaciteit van de gel is opgebruikt verandert de kleur van oranje naar kleurloos.
Het product kan worden geregenereerd naar een oranje kleur door verhitting in een droogoven bij 120-140°C gedurende ongeveer 3 uur en waarna het kan worden herbruikt. Het is geschikt voor tal van droogtoepassingen hoewel het niet wordt aanbevolen voor sterk zure of sterk basische verbindingen.
Formule:
SiO₂ MW: 60.08 g/mol Kookpunt: 2230 Smeltpunt: 1710 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011232 CAS nummer: 63231-67-4 |
Specification Test Results
Colour change | Passes test |
Particle size | 2.0 - 6.0 mm |
pH (20 °C; 5%) | 2.0 - 5.0 |
Loss on drying (140 °C) | Max. 2,0% |
Water-adsorption capacity (23 °C; 50% RH) | Min. 23,0% |