Celite® Hyflo Super-cel®, filter aid
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B22658.0E B22658.36 B22658.PG
B22658.0EEA 114 EUR
B22658.0E B22658.36 B22658.PG
Celite® Hyflo Super-cel®, filter aid
Celite® Hyflo Super-cel®, filter aid
CAS No.: 61790-53-2 Odour: Odourless Merck Reference: 14,4973 MDL No.: MFCD00132803
Kookpunt: 2200 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1710 °C
Dichtheid: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00132803
CAS nummer: 68855-54-9
EINECS: 319-127-6
Merck Index: 14,4973