Flessen, brede hals met schroefdoppen
Leverancier: VITLAB
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
109497 109597 109697 109797
215-4593EA 156 EUR
215-4593 215-4594 215-4595 215-1961
Flessen, brede hals met schroefdoppen
Flessen Kunststof flessen
Doorschijnend PFA, met PFA-schroefdop.
  • Maximale chemische bestendigheid
  • Hittebestendig van –200 tot +250 °C, autoclaveerbaar
  • Vloeistofdicht
Flessen met een hoge bestendigheid tegen extreme temperaturen, tegen chemicaliën en corrosie. Inert voor praktisch alle chemicaliën, met uitzondering van gesmolten alkalimetalen, fluorverbindingen en complexe halogeenverbindingen bij hoge temperaturen en onder druk. Ideaal voor vloeistoffen, pasta-achtige media, poeders en granulair materiaal. Flessen met brede hals voor gemakkelijk vullen en reinigen.