Filterschijven met glazen rand
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
252024104 252024207 252024301 252024404 252050105 252050208 252050302 252050405 252090109 252090203 252090306 252090409
511-5111EA 35.7 EUR
511-5111 511-5112 511-5113 511-5114 511-5121 511-5122 511-5123 511-5124 511-5131 511-5132 511-5133 511-5134
Filterschijven met glazen rand
Filters Filterschijven
These filter discs feature a fused glass rim.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Minimale thermische uitzetting, voor een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
  • USP-norm
Made from clear DURAN® borosilicate glass 3.3.