VWR® exsiccatorplaten
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
467-0101EA 44.5 EUR
467-0101 467-0102 467-0103 467-0104 467-0100
VWR® exsiccatorplaten
Exsiccatoren Exsiccatorplaten
Porseleinen exsiccatorplaten. Centraal gat Ø 20 mm, filtergaten Ø circa 5 mm. Geschikt voor gebruik met alle exsiccatoren met overeenkomstige diameter.
Certificaten: DIN 12911