Celcultuurschalen, Nunc™ UpCell™ oppervlak
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
174902 174903 174904 174905 174906
734-2381EA 412 EUR
734-2381 734-2383 734-2253 734-2382 734-2384
Celcultuurschalen, Nunc™ UpCell™ oppervlak
Cultuurschalen Celcultuurschalen
Met deksel, steriel. De geventileerde schalen voor eenmalig gebruik hebben een temperatuurgevoelig celcultuuroppervlak dat ideaal is voor celcultuurpassage, eencellige analyse en onderzoek naar celtransplantatie.
  • Het oppervlak maakt verzamelen van cellen met intacte oppervlakte-eiwitten mogelijk
  • Hoge levensvatbaarheid van de cellen wordt bereikt met minimale hands-on tijd en zonder fysieke inspanning
  • Eiwitten op het celoppervlak worden bewaard omdat er geen trypsinisatie vereist is
  • Adherente cellen komen vrij door verlaging van de temperatuur van de celcultuur
  • Maakt verzamelen mogelijk van cellagen en 3D-weefselmodellen die bij elkaar worden gehouden door normale celjuncties en extracellulaire matrix