EGTA (ethylene glycol bis(2-aminoethyl ether)-N,N,N',N'-tetraacetic acid)
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
3054.1 3054.2 3054.3
ROTH3054.1EA 40.9 EUR
ROTH3054.1 ROTH3054.2 ROTH3054.3
EGTA (ethylene glycol bis(2-aminoethyl ether)-N,N,N',N'-tetraacetic acid)
EGTA (ethylene glycol bis(2-aminoethyl ether)-N,N,N',N'-tetraacetic acid)
Formule: C₁₄H₂₄N₂O₁₀
Smeltpunt: 240…244 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004291
CAS nummer: 67-42-5
EINECS: 200-651-2
Merck Index: 13,03560