2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Chloro-5-trifluoromethylbenzonitrile, 4-Chloro-3-cyanobenzotrifluoride
TL00334.1 TL00334.10 TL00334.50
MAYBTL00334.1EA 0 EUR
MAYBTL00334.1 MAYBTL00334.10 MAYBTL00334.50
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃ClF₃N
MW: 205.57
Kookpunt: 210…212 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 39…40 °C
Dichtheid: 1.48 g/cm³ (20 °C)
MDL Nummer: MFCD00019742
CAS nummer: 328-87-0
EINECS: 206-338-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III