2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 98%
CAS No.: 146070-34-0
Molecular Formula: C8H3F4N
Formula Weight: 189.11
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4460
Boiling Point: 178-180°
Beilstein Reference: 8313354
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00061279
Formule:
C₈H₃F₄N Kookpunt: 178…180 °C Dichtheid: 1,358 Vlampunt: 75 °C (167 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00061279 CAS nummer: 146070-34-0 UN: 3276 ADR: 6.1,III |