4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Cyano-5-fluorobenzotrifluoride
B20617.06 B20617.14
B20617.06EA 75.7 EUR
B20617.06 B20617.14
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 194853-86-6 Molecular Formula: C8H3F4N Formula Weight: 189.11 Melting Point: 43-45° Boiling Point: 194-196° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00061283
Formule: C₈H₃F₄N
MW: 189.11 g/mol
Kookpunt: 194…196 °C
Smeltpunt: 43…45 °C
Dichtheid: 1.350
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061283
CAS nummer: 194853-86-6
UN: 3439
ADR: 6.1 III