1-(4-Nitrophenyl)glycerol
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: PNPG, 1-(4-Nitrophenyl)-1,2,3-propanetriol
9240.1 9240.2
ROTH9240.1EA 0 EUR
ROTH9240.1 ROTH9240.2
1-(4-Nitrophenyl)glycerol
1-(4-Nitrophenyl)glycerol
Formule: C₉H₁₁NO₅
MW: 213.19 g/mol
Smeltpunt: 94…97 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00017037
CAS nummer: 2207-68-3
EINECS: 218-624-9