Thymolftaleïne ACS
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
16245.14EA
91.3
EUR
16245.14
16245.06
Thymolftaleïne ACS
Thymolftaleïne
pH indicator; Colourless below pH 9.3, blue above pH 10.5
Formule:
C₂₈H₃₀O₄ MW: 430,54 g/mol Smeltpunt: 251…253 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005909 CAS nummer: 125-20-2 EINECS: 204-729-7 Merck Index: 12,09542 |