Thymolftaleïne
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phthalide, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
B23896.30 B23896.18 B23896.09
B23896.30EA 320 EUR
B23896.30 B23896.18 B23896.09
Thymolftaleïne
Thymolftaleïne
CAS No.: 125-20-2 Molecular Formula: C28H30O4 Formula Weight: 430.55 Melting Point: 251-253° Beilstein Reference: 359413 Merck Reference: 14,9401 MDL No.: MFCD00005909
Formule: C₂₈H₃₀O₄
Smeltpunt: 251…253 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005909
CAS nummer: 125-20-2
EINECS: 204-729-7
Merck Index: 14,9401