Thymolftaleïne, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phthalide, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
89360-10G 89360-50G
SUPL89360-10GEA 52.8 EUR
SUPL89360-10G SUPL89360-50G
Thymolftaleïne, Supelco®
Thymolftaleïne
Formule: C₂₈H₃₀O₄
Smeltpunt: 253 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005909
CAS nummer: 125-20-2
EINECS: 204-729-7
Merck Index: 12,09542