Phthalide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A15516.22
A15516.36
A15516.22EA
33.2
EUR
A15516.22
A15516.36
Phthalide ≥98%
Phthalide
Purity: 98+%
CAS No.: 87-41-2
Molecular Formula: C8H6O2
Formula Weight: 134.13
Flash Point: 152°(305°F)
Melting Point: 72-75°
Boiling Point: 289-291°
Beilstein Reference: 114632
MDL No.: MFCD00005906
Formule:
C₈H₆O₂ Kookpunt: 289…291 °C Smeltpunt: 72…75 °C Dichtheid: 1,1 Vlampunt: 152 °C (305 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005906 CAS nummer: 87-41-2 EINECS: 201-744-0 |