4-Hydroxyphthalic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A15091.06 A15091.14 A15091.22
A15091.06EA 108 EUR
A15091.06 A15091.14 A15091.22
4-Hydroxyphthalic acid ≥98%
4-Hydroxyphthalic acid
Purity: 98% CAS No.: 610-35-5 Molecular Formula: C8H6O5 Formula Weight: 182.13 Melting Point: ca 190° dec. MDL No.: MFCD00013984
Formule: C₈H₆O₅
Kookpunt: 386 °C (1013 hPa)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013984
CAS nummer: 610-35-5
EINECS: 210-221-6