o,o,o-Tricresylfosfaat 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
366461000 366465000 366460250
ACRO366461000EA 146 EUR
ACRO366461000 ACRO366465000 ACRO366460250
o,o,o-Tricresylfosfaat 96%
o,o,o-Tricresylfosfaat
Formule: C₂₁H₂₁O₄P
Kookpunt: 410 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –25 °C
Dichtheid: 1,2 g/cm³
Vlampunt: 225 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041906
CAS nummer: 78-30-8
EINECS: 201-103-5
UN: 2574
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09893
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5610 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %