p,p,p-Tricresylfosfaat, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14811.1000 8.14811.0250
8.14811.1000EA 154 EUR
8.14811.1000 8.14811.0250
p,p,p-Tricresylfosfaat, Sigma-Aldrich®
p,p,p-Tricresylfosfaat
Formule: C₂₁H₂₁O₄P
Kookpunt: 439 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 77 °C
Dichtheid: 1,247 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 230 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 78-32-0
EINECS: 215-548-8
UN: 2574
ADR: 6.1,II
Order Now
Specification Test Results
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 368.37 g/mol
Boiling Point 300 °C
Vapor Pressure 0.044 hPa (150 °C)
Flash Point 220 °C
Density 1.17 g/cm3 (20 °C)
Viscosity kinematic 70 mm2/s (25 °C)