Tricresylfosfaat (mengsel van isomeren), Technical Grade residue other tolyl phosphate isomers
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
422310250 422315000 422310025
ACRO422310250EA 28.3 EUR
ACRO422310250 ACRO422315000 ACRO422310025
Tricresylfosfaat (mengsel van isomeren), Technical Grade residue other tolyl phosphate isomers
Tricresylfosfaat (mengsel van isomeren)
Formule: C₂₁H₂₁O₄P
Kookpunt: 265 °C (10 mmHg)
Smeltpunt: –30 °C
Dichtheid: 1,16 g/cm³
Vlampunt: 234 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02102116
CAS nummer: 1330-78-5
EINECS: 215-548-8
UN: 2574
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09892
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5550 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC 63 to 85 % (sum of Tritolyl phosphate-isomers)