Corning® Spin-X® UF Concentrators
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
431477 431478 431479 431480 431481 431482 431483 431484 431485 431486 431489 431487 431488 431490 431491
512-0046EA 136.99 EUR
512-0046 512-0047 512-0048 512-0049 512-0050 512-0052 512-0057 512-0058 512-0059 512-0060 512-0063 512-0061 512-0062 512-0080 512-0082
Corning® Spin-X® UF Concentrators
Filters Centrifugefilters
Deze centrifugale concentrators bieden een simpele procedure in één stap voor concentratie of ontzouting van eiwitten en andere biomoleculen met terugwinning van 90% of meer.
  • Het verticale membraanontwerp en dunne kanaalfiltratiekamer minimaliseert membraanvervuiling en zorgt voor snelle concentratie op hoge snelheid, zelfs bij deeltjesrijke oplossingen
  • De ingebouwde stopfunctie elimineert het risico op droogdraaien; geen nieuwe centrifugering nodig
  • Laag bindende polyethersulfon (PES) membranen zijn beschikbaar in vijf moleculair gewicht cut-offs (MWCO): 5000, 10000, 30000, 50000 en 100000 om te voldoen aan al uw concentratiebehoeften
  • Kies een MWCO ¹/₂ tot ¹/₃ kleiner dan het eiwit dat geconcentreerd moet worden
  • De MWCO en schaalverdeling zijn gedrukt op de zijkant van de concentrator buis om vergissingen te voorkomen
Other applications include removal of labeled amino acids and nucleotides, HPLC sample preparation, deproteinization of samples, recovery of biomolecules from cell culture supernatants and lysates, and concentrating virus from cell culture supernatants.
Keuze uit drie formaten voor betere flexibiliteit:
- Spin-X UF 500 voor monsters tot 500 µl
- Spin-X UF 6 voor monsters tot 6 ml
- Spin-X UF 20 voor monsters tot 20 ml, 14 ml bij gebruik van vaste hoek rotoren
Bestelinformatie: Spin-X UF 6 en 20 concentrators kunnen gebruikt worden met swing-bucket of vaste hoek
rotoren. Spin-X UF 500 concentrators vereisen vaste hoek rotoren. Rotoren worden niet meegeleverd. Gelieve contact op te nemen met onze customer service voor meer informatie.