Reinigings- en desinfectieapparaten, PG 8535 en PG 8536, Mielabor
Leverancier: Miele
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
141-0606EA 0 EUR
141-0606 141-0605 141-0604 141-0603 141-0609 141-0608 141-0607 141-0565 141-0569 141-0568 141-1399 141-0601 141-0567 141-0644 141-0600 141-0566 141-0643 141-0590 141-0593 141-0592 141-0570 141-0591 141-0638 141-0637 141-0636 141-0597 141-0596 141-1008 141-1009 141-0595 141-0635 141-0612 141-0634 141-0633 141-0611 141-0599 141-0610 141-0560
Reinigings- en desinfectieapparaten, PG 8535 en PG 8536, Mielabor
Wasmachines voor glaswerk
These cleaning and disinfection machines with integrated drying system and drawer have been designed for the treatment of clinical instruments and for washing laboratory glassware in research laboratories, biology and pharmaceutical industries. The new PG 85 range offers a wide range of innovations such as freely programmable PROFITRONIC+ controls, PerfectSpeed spray arm monitoring, temperature independent PerfectFlow dispensing control on the basis of ultrasound as well as PerfectPureSensor conductivity metering.
  • Vrij programmeerbaar PROFITRONIC+-bedieningspaneel met 64 programmamogelijkheden en gestandaardiseerde reinigings- en desinfectieprogramma's; lege programmamogelijkheden voor door de gebruiker ingestelde programma's
  • Zeer voordelig: duurzaam materiaal, korte cyclustijden, lager verbruik van water en energie
  • Hygiënisch watertoevoersysteem met inname van schoon water bij elke programmafase
  • Optimaal gebruiksgemak en nauwkeurig gedefinieerde wasprocessen
  • Geen handmatige voor- of nareiniging
PerfectTouchControl: eenvoudig te gebruiken, was-/desinfecteerapparaten van de PG 85-serie met een aanraakgevoelig scherm. Een volledig vlak, chemicaliënbestendig scherm is gemakkelijk en effectief te desinfecteren door het af te vegen. De mens-machine-interface omvat slechts een zeer beperkt aantal bedieningselementen; alle stappen in het proces worden weergegeven op het scherm in de eigen taal van de gebruiker. Gebruikers kunnen kiezen uit een lijst met 20 talen.
PerfectSpeedSensor: om perfecte en veilige reinigings- en desinfectieresultaten te garanderen, moet de rotatiesnelheid van de spoelarmen binnen de gedefinieerde grenswaarden vallen. Met de nieuwe PerfectSpeed-sproeiarmsensor wordt de snelheid van elke afzonderlijke spuitarm nauwkeurig bewaakt en gedocumenteerd, zowel in de kast als in manden en uitneembare eenheden binnenin. De spoelarmbewakingsfunctie maakt gebruik van een sensorstrip die zich buiten de kast bevindt, voor het detecteren van de doorgang van de spuitarmen en om ervoor te zorgen dat de snelheden binnen het bereik blijven. Informatie op het display geeft aan of de waarden correct zijn of dat de gebruiker moet ingrijpen. In geval van een afwijking van de doelwaarden wordt een foutbericht weergegeven of wordt het programma onmiddellijk onderbroken zodat de gebruiker de oorzaak van de fout kan herstellen, afhankelijk van de systeemparameters.
PerfectFlowSensor: de nieuwe PerfectFlowSensor van Miele biedt met behulp van ultrasone technologie aanzienlijk grotere veiligheidsmarges dan conventionele systemen. De PerfectFlowSensor is een standaardfunctie van de PG 85 en garandeert een vooralsnog ongeëvenaarde mate van precisie voor het regelen en bewaken van volumetrische stroom, onafhankelijk van de viscositeit en omgevingstemperaturen. Afwijkingen van doelhoeveelheden worden veilig gedetecteerd en de reproduceerbaarheid van gevalideerde processen wordt gegarandeerd. Er wordt een foutbericht gegeven of het programma wordt afgebroken wanneer de waarden buiten het tolerantiebereik komen.
Externe behuizing en tank van roestvrij staal.
PerfectPureSensor: vuil in het laatste spoelwater kan een negatieve invloed hebben op hergebruikmogelijkheden, soms zelfs met catastrofale
gevolgen. Met het nieuwe PerfectPureSensor-geleidbaarheidsbewakingssysteem van de nieuwe PG 8536 worden ongewenste stoffen in het
spoelwater, zoals opgeloste zouten van alkalische of zure proces-chemicaliën betrouwbaar gedetecteerd en beperkt tot niveaus die door de gebruiker worden gedefinieerd. Het vastleggen van geleidbaarheid tijdens het hele proces biedt een verhoogde veiligheid doordat de nauwkeurige reproduceerbaarheid van gevalideerde processen wordt gegarandeerd.
Enkel beschikbaar in Nederland.
Certificaten: Voldoet aan VDE, VDE-EMC, DVGW, MDD CE 0366, IP 20
Bestelinformatie: manden moeten afzonderlijk worden besteld.