1,2,4-Triazool 99.5%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,2,4-1H-Triazole, 1H-1,2,4-Triazole
139280050 139280250 139281000 139285000
ACRO139280050EA 18.8 EUR
ACRO139280050 ACRO139280250 ACRO139281000 ACRO139285000
1,2,4-Triazool 99.5%
1,2,4-Triazool
Formule: C₂H₃N₃
Kookpunt: 260 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 119…122 °C
Dichtheid: 1,394 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 140 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005228
CAS nummer: 288-88-0
EINECS: 206-022-9
Merck Index: 12,09735
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Powder and/or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 122 °C
Water ≤0.2 % (K.F.)
HPLC ≥99.4 %