1-Ethylquinaldinium iodide ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A10584.22 A10584.14 A10584.06
A10584.22EA 473 EUR
A10584.22 A10584.14 A10584.06
1-Ethylquinaldinium iodide ≥97%
1-Ethylquinaldinium iodide
Purity: 97% CAS No.: 606-55-3 Molecular Formula: C12H14IN Formula Weight: 299.16 Melting Point: 231° dec. MDL No.: MFCD00031829
Formule: C₁₂H₁₄IN
Dichtheid: 1,689 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00031829
CAS nummer: 606-55-3
EINECS: 210-120-7