1,2,4-Triazool ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 99%
CAS No.: 288-88-0
Molecular Formula: C2H3N3
Formula Weight: 69.07
Flash Point: 158°(316°F)
Melting Point: 118-122°
Boiling Point: 260°
Beilstein Reference: 104767
Merck Reference: 14,9605
MDL No.: MFCD00005228
Formule:
C₂H₃N₃ Kookpunt: 260 °C Smeltpunt: 118…122 °C Dichtheid: 1,394 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 158 °C (316 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005228 CAS nummer: 288-88-0 EINECS: 206-022-9 Merck Index: 14,9605 |