1H-1,2,4-Triazole-3-thiol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A13120.06
A13120.14
A13120.22
A13120.06EA
31.7
EUR
A13120.06
A13120.14
A13120.22
1H-1,2,4-Triazole-3-thiol ≥98%
1H-1,2,4-Triazole-3-thiol
Purity: 98%
CAS No.: 3179-31-5
Molecular Formula: C2H3N3S
Formula Weight: 101.13
Melting Point: 217-224°
Beilstein Reference: 107731
Formule:
C₂H₃N₃S Smeltpunt: 217…224 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005229 CAS nummer: 3179-31-5 EINECS: 221-656-6 |