8-Chloroquinaldine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 8-Chloro-2-methylquinoline
B20504.03 B20504.06
B20504.03EA 28.8 EUR
B20504.03 B20504.06
8-Chloroquinaldine ≥98%
8-Chloroquinaldine
Purity: 98% CAS No.: 3033-82-7 Molecular Formula: C10H8ClN Formula Weight: 177.63 Melting Point: 65-68° Beilstein Reference: 119193
Formule: C₁₀H₈ClN
MW: 177.63 g/mol
Smeltpunt: 65…68 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051764
CAS nummer: 3033-82-7