6-Bromoquinaldine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H27447.14
H27447.06
H27447.14EA
186
EUR
H27447.14
H27447.06
6-Bromoquinaldine ≥97%
6-Bromoquinaldine
Purity: 97%
CAS No.: 877-42-9
Molecular Formula: C10H8BrN
Formula Weight: 222.08
Melting Point: 100-103°
MDL No.: MFCD00079724
Formule:
C₁₀H₈BrN Smeltpunt: 100…103 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00079724 CAS nummer: 877-42-9 |