3-Nitro-1H-1,2,4-triazole 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L06845.03
L06845.06
L06845.03EA
43.1
EUR
L06845.03
L06845.06
3-Nitro-1H-1,2,4-triazole 96%
3-Nitro-1H-1,2,4-triazole
Purity: 96%
CAS No.: 24807-55-4
Molecular Formula: C2H2N4O2
Formula Weight: 114.06
Melting Point: ca 215° dec.
Beilstein Reference: 607167
Formule:
C₂H₂N₄O₂ Dichtheid: 1,65 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009749 CAS nummer: 24807-55-4 EINECS: 246-468-1 |