4'-Methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L12424.03
L12424.06
L12424.03EA
64.4
EUR
L12424.03
L12424.06
4'-Methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone ≥97%
4'-Methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone
Purity: 97%
CAS No.: 394-59-2
Molecular Formula: C9H7F3O
Formula Weight: 188.15
Refractive Index: 1.4700
Boiling Point: 70-72°/15mm
MDL No.: MFCD00052338
Formule:
C₉H₇F₃O Kookpunt: 70…72 °C (15 mmHg) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00052338 CAS nummer: 394-59-2 |