1,2,4-Triazool-3-ylamine, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14495.0100 8.14495.0500
8.14495.0100EA 48.3 EUR
8.14495.0100 8.14495.0500
1,2,4-Triazool-3-ylamine, Sigma-Aldrich®
1,2,4-Triazool-3-ylamine
Formule: C₂H₄N₄
Kookpunt: 347 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 149…152 °C
Dichtheid: 1,138 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00053362
CAS nummer: 61-82-5
EINECS: 200-521-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,00489
Order Now
Specification Test Results
Solubility 280 g/l (25 °C)
Melting Point 149 - 152 °C
Molar Mass 84.08 g/mol
Bulk Density 650 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Density 1.138 g/cm3 (20 °C)
pH 6.4 - 7.4 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 225 °C