Size Exclusion Chromatography (SEC-) kolommen, OHpak SB-serie
Leverancier: Resonac
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
F6429105 F6709430 F6429102 F6429101 F6429103 F6429104 F6429100 F6429106 F6429108 F6709431
554-1747EA 1809 EUR
554-1747 554-1754 554-1750 554-1751 554-1749 554-1748 554-1752 554-1746 554-1745 554-1753
Size Exclusion Chromatography (SEC-) kolommen, OHpak SB-serie
Kolommen voor chromatografie
SB-800 HQ zijn op polyhydroxymethacrylaat gebaseerde SEC-kolommen voor de distributie-analyse van het moleculaire gewicht van in water oplosbare polymeren. Het oplosmiddel kan worden vervangen door DMF (behalve voor SB 802 HQ- en SB-807 HQ-kolommen), voor de analyse van polaire polymeren.
  • Op polymeer gebaseerde SEC (GFC)-kolommen voor waterige systemen
  • Ondersteuning voor een groot aantal moleculaire gewichten
  • SB-807 HQ met een exclusielimiet van 500.000.000 is beschikbaar voor de analyse van macromoleculen
* Geschatte waarde