Multischalen, gecoat met poly-D-lysine, Nunc™
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
152035 152025
735-0227EA 690 EUR
735-0227 NUNC152025
Multischalen, gecoat met poly-D-lysine, Nunc™
Microplaten Celcultuurplaten
PS, met deksel. Handig in alle gebieden van celcultuur.
  • De verhoogde wellranden verkleinen het risico op contaminatie
  • Uitstekende optische kwaliteit
  • Nunclon™Δ gecertificeerde oppervlaktebehandeling
Ideal for culturing finicky cells that do not attach to the regular cell culture-treated surfaces.
Bestelinformatie: Dishes come packed in sleeves of five.